Learn More
6-Aminonicotinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10616594 1 g Glasflasche 1 Gramm
10236450 5 g Glasflasche 5 Gramm
10523761 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616594 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202540010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3167-49-5 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3167-49-5
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD00006326
InChI-Schlüssel ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-5-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-nicotinic acid, 6-amino nicotinic acid, 2-aminopyridine-5-carboxylic acid, nicotinic acid, 6-amino, unii-9vr2o1ok60, 6-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 6-aminopyridine 3-carboxylic acid
PubChem CID 18496
ChEBI CHEBI:68583
IUPAC-Name 6-Aminopyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminonicotinic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(C5H3N)COOH
Menge 1 g
Beilstein 22, 542
Merck Index 15, 452
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca 1.0g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in most solvents,5.0g/L (20°C) in ethanol
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver