Learn More
6-Aminonicotinamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052320
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052320 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052320 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0552.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
6-Aminonicotinsäureamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminonicotinamide
CAS 329-89-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-Aminonicotinamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H7 N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, 6-amino-, Nicotinamide, 6-amino- (8CI), 6-Amino-3-pyridinecarboxamide, 2-Amino-5-carbamoylpyridine, 5-Aminocarbonyl-2-Aminopyridine, 6 AN, NSC 21206, SR 4388
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
SMILES NC(=O)c1ccc(N)nc1
IUPAC-Name 6-Aminopyridin-3-Carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 137.139
Menge 25 mg
Formelmasse 137,0589 g/mol