Learn More
6-Aminohexansäure, TRC
Artikelnummer. 30309113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309113 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309113 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA609985100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminocaproic acid
CAS 60-32-2
Summenformel C6 H13 N O2
Menge 100 g
Synonym Aminocaproic Acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Amino-n-hexanoic acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Aminohexanoic acid, ε-Leucine, ε-Norleucine, ω-Aminocaproic acid, ω-Aminohexanoic acid, 177 J.D., 6-Amino-n-hexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, ACS, Acepramin, Acepramine, Acikaprin, Afibrin, Amicar, Amikar, Aminokapron, CL 10304, CY 116, Caplamin, Capramol, Caprocid, Caprolisin, EACA, EACS, Epsamon, Epsicapron, Epsikapron, Epsilcapramin, Epsilon S, Hemocaprol, Hemopar, Hepin, Ipsilon, NSC 212532, NSC 26154, NSC 400230, Respramin
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SMILES NCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 6-Aminohexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.17
Formelmasse 131.0946