Learn More
6-Aminohexanosäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427746
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11427746
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14719.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
6-Aminohexansäure, CAS-Nr. 60-32-2, ist ein synthetisches Lysin-Derivat mit hemmender Wirkung gegenüber Fibrinolyse.Es zeigt hämatologische Aktivität.
6-Aminohexanoic acid is used as an intermediate in the polymerization of Nylon-6. It is involved in the extraction of aldehydes from the reaction mixture as well as to improve the solubilization of membrane proteins in electrophoresis. It acts as an inhibitor of fibrinolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Aminohexanosäure wird als Zwischenprodukt bei der Polymerisation von Nylon-6 verwendet. Sie ist an der Extraktion von Aldehyden aus dem Reaktionsgemisch beteiligt und wird zur Verbesserung der Solubilisierung von Membranproteinen bei der Elektrophorese eingesetzt. Sie wirkt als Hemmstoff der Fibrinolyse.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol. Praktisch unlöslich in Ether und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-32-2
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.175
MDL-Nummer MFCD00008238
InChI-Schlüssel SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC-Name 6-Aminohexansäure
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminohexanoic acid
Schmelzpunkt 210°C to 212°C
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Strukturformel H2N(CH2)5CO2H
Menge 500 g
Beilstein 906872
Merck Index 14,432
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Practically insoluble in ether and chloroform.
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminohexanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 6-Aminohexanoic acid