Learn More
6-Aminobenzoxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487437
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15487437 250 mg 250 Milligramm
15467437 1 g 1 Gramm
15477437 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34485.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-Aminbenzothiazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177492-52-3
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.138
MDL-Nummer MFCD03791187
InChI-Schlüssel ZJYIRVSPPOOPCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d oxazol-6-amine, 6-aminobenzoxazole, 6-benzoxazolamine, benzooxazol-6-ylamine, 6-amino-benzoxazole, benzoxazole-6-ylamine, pubchem17704, 6-amino-1,3-benzoxazole, #
PubChem CID 584120
IUPAC-Name 1,3-Benzoxazol-6-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminobenzoxazole
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Farbe Orange bis Braun
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 134.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest