Learn More
6-Amino-benzoxazole, Maybridge
Artikelnummer. 10674203
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10674203 Braunglasflasche, 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10674203 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07249DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-benzoxazole
CAS 177492-52-3
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C7H6N2O
Menge 1 g
Synonym benzo d oxazol-6-amine, 6-aminobenzoxazole, 6-benzoxazolamine, benzooxazol-6-ylamine, 6-amino-benzoxazole, benzoxazole-6-ylamine, pubchem17704, 6-amino-1,3-benzoxazole, #
InChI-Schlüssel ZJYIRVSPPOOPCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC=N2
IUPAC-Name 1,3-Benzoxazol-6-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 134.138
PubChem CID 584120
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 95%