Learn More
6-Amino-9-methylpurin (9-Methyladenin), TRC
Artikelnummer. 30326038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326038 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6174501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-9-methylpurine
CAS 700-00-5
Summenformel C6 H7 N5
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
SMILES Cn1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC-Name 9-Methylpurin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
Formelmasse 149.0701