Learn More
6-Amino-7-brom-9-methyl-7-deazapurin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456338 1 g 1 Gramm
15466338 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59897.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1337532-51-0 | Molecular Formula: C7H7BrN4 | Molecular Weight: 227.065 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von Indolin-Derivaten als PERK-Hemmer verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1337532-51-0
Summenformel C7H7BrN4
Molekulargewicht (g/mol) 227.065
MDL-Nummer MFCD20486185
InChI-Schlüssel SCHJLAFNBDGWJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methylpyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 6-amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine, 5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo-2,3-d pyrimidin-4-amine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine,5-bromo-7-methyl, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methyl
PubChem CID 66560938
IUPAC-Name 5-Brom-7-Methylpyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-4-Amin
SMILES CN1C=C(C2=C1N=CN=C2N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine
Menge 1 g
Beilstein 21981671
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane.
Formelmasse 227.06
Reinheit (%) 97%