missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Amino-5-Bromoquinoxalin, TRC

Artikelnummer. 17962095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962095 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17962095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6018851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 50358-63-9
Summenformel C8 H6 Br N3
Molekulargewicht (g/mol) 224.06
Synonym 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline
IUPAC-Name 5-Bromoquinoxalin-6-Amin
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
Formelmasse 222.9745
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.