Learn More
6-Amino-5-bromchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499678 1 g 1 Gramm
15419688 250 mg 250 Milligramm
15409688 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63150.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50358-42-4 | C9H7BrN2 | 223.073 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-Amino-5-Bromchinolin, hat ein breites Spektrum an biologischen und pharmakologischen Aktivitäten. Zeigt sowohl elektrophile als auch nukleophile Substitutionsreaktionen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol, Äther und Kohlenstoffdisulfid.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50358-42-4
Summenformel C9H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.073
MDL-Nummer MFCD00234503
InChI-Schlüssel MODLGTLYXJGDCH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12741232
IUPAC-Name 5-Bromchinolin-6-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2Br)N)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-5-bromoquinoline
Farbe Gelb bis Braun
Menge 1 g
Synonym 6-amino-5-bromoquinoline, 6-quinolinamine, 5-bromo, 5-bromo-6-quinolinamine, 6-quinolinamine,5-bromo, 5-bromo-quinolin-6-ylamine, 6-quinolinamine, 5-bromo-9ci
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,and carbon disulfide.
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest