Learn More
6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391899 1 g 1 Gramm
11301909 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391899 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26000.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 183428-90-2 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine is a useful nitrile building block for proteomics research and synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Amino-3-Cyano-2-Methylpyridin ist ein nützlicher Nitril-Baustein für die Proteomikforschung und -synthese.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 183428-90-2
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.154
MDL-Nummer MFCD05865116
InChI-Schlüssel OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-2-methylnicotinonitrile, 6-amino-3-cyano-2-methylpyridine, 2-amino-5-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-2-methyl, 6-amino-2-methyl-nicotinonitrile, pubchem14519, acmc-20ahz0, 6-amino-2-methyl-pyridine-3-carbonitrile, 6-amino-2-methyl nicotinonitrile, 2-methyl-3-cyano-6-amino-pyridine
PubChem CID 2794662
IUPAC-Name 6-Amino-2-Methylpyridin-3-Carbonitril
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Schmelzpunkt 164°C to 166°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 97%