Learn More
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449793 25 g 25 Gramm
11429793 1 g 1 Gramm
11439793 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449793 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12948.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42753-71-9 | C6H8BrN2 | 188.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42753-71-9
Summenformel C6H8BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 188.05
MDL-Nummer MFCD00068230
InChI-Schlüssel SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 170678
IUPAC-Name 5-Brom-6-Methylpyridin-2-Amin
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 25 g
Beilstein 114140
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 97%