Learn More
6-Amino-2-Naphthosäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10091741 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10091741 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 344500050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116668-47-4 | C11H9NO2 | 187.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-2-naphthoic acid
Namenshinweis 90%
CAS 116668-47-4
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 222°C to 227°C
Farbe Beige-Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H9NO2
MDL-Nummer MFCD01861831
Menge 5 g
Synonym 6-amino-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-amino, 6-amino-2-naphtoic acid, 6-amino-2-naphthoic, 6-aminoisonaphthoic acid, 2-amino-6-naphthoic acid, 6-amino-2-carboxynaphthalene, bidd:gt0289, 6-amino-2-naphthoicacid
InChI-Schlüssel NZTPZUIIYNYZKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)C=C1C(=O)O
IUPAC-Name 6-Aminonaphtalen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 187.2
PubChem CID 2733954
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Amino-2-naphthoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.