Learn More
6-Amino-2-methylnicotinonitril, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10289002
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10289002 Braunglasflasche, 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10289002 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01041DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-2-methylnicotinonitrile
CAS 183428-90-2
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H7N3
MDL-Nummer MFCD05865116
Menge 1 g
Synonym 6-amino-2-methylnicotinonitrile, 6-amino-3-cyano-2-methylpyridine, 2-amino-5-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-2-methyl, 6-amino-2-methyl-nicotinonitrile, pubchem14519, acmc-20ahz0, 6-amino-2-methyl-pyridine-3-carbonitrile, 6-amino-2-methyl nicotinonitrile, 2-methyl-3-cyano-6-amino-pyridine
InChI-Schlüssel OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)N)C#N
IUPAC-Name 6-Amino-2-Methylpyridin-3-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 133.154
PubChem CID 2794662
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 97%