Learn More
6-Amino-2-chlor-5-nitropyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Amino-2-chloro-5-nitropyridine |
| CAS | 27048-04-0 |
| Summenformel | C5H4ClN3O2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 6-Chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-6-chloro-3-nitro-pyridine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-ylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 6-Chlor-3-Nitropyridin-2-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 173.56 |
| Formelmasse | 172.9992 |