Learn More
6-Amino-1-Tetralon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15454697 1 g 1 Gramm
15464697 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32028.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3470-53-9 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3470-53-9
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
MDL-Nummer MFCD00099462
InChI-Schlüssel BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-amino-1-tetralone, 6-amino-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-amino-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 6-amino-3,4-dihydro, 6-amino-1,2,3,4-tetrahydro napthalene-1-one, 6-amino-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 6-azanyl-3,4-dihydro-2∼ h-naphthalen-1-one, 6-aminotetralone, pubchem12409
PubChem CID 339537
IUPAC-Name 6-Amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)N)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-1-tetralone
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 97%