Learn More
6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 431120010
Additional Details : CAS : 1053655-59-6 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
1053655-59-6 | |
217.27 | |
BVMGAUOJVUEFSV-UHFFFAOYSA-N | |
44118233 | |
C1CCOC(C1)N2C3=C(C=CC(=C3)N)C=N2 |
C12H15N3O | |
MFCD10699171 | |
1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-indazol-6-ylamine, 1-oxan-2-yl indazol-6-amine, 1-oxan-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydropyranyl-1h-indazole | |
1-(Oxan-2-yl)indazol-6-amin |
Spezifikation
6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole | |
Glasflasche | |
92°C to 95°C | |
1053655-59-6 | |
100.0 | |
C12H15N3O | |
1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-indazol-6-ylamine, 1-oxan-2-yl indazol-6-amine, 1-oxan-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydropyranyl-1h-indazole | |
C1CCOC(C1)N2C3=C(C=CC(=C3)N)C=N2 | |
217.27 | |
217.27 | |
97% |
Authentic | |
Braun bis Weiß | |
1g | |
96.0 | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD10699171 | |
BVMGAUOJVUEFSV-UHFFFAOYSA-N | |
1-(Oxan-2-yl)indazol-6-amin | |
44118233 | |
Kristallpulver |
Sicurezza e movimentazione
- 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Avvertenza
- Achtung
Categoria di pericolo
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Consigli di prudenza
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.