Learn More
6-Amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 6-Amino-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 149.15 |
| Reinheit (%) | 95% |