Learn More
6-Acetylpyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15406977
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
122637-39-2
C8H7NO3
165.148
MFCD09800364
SMFINMWLJMPOES-UHFFFAOYSA-N
6-acetylpicolinic acid, 6-acetyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-acetyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-acetyl, 6-acetylpicolinicacid, pubchem23361, acmc-1bxea, 6-ethanoylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-acetyl
15206504
6-Acetylpyridin-2-Carbonsäure
CC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)O
122637-39-2
C8H7NO3
165.148
MFCD09800364
SMFINMWLJMPOES-UHFFFAOYSA-N
6-acetylpicolinic acid, 6-acetyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-acetyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-acetyl, 6-acetylpicolinicacid, pubchem23361, acmc-1bxea, 6-ethanoylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-acetyl
15206504
6-Acetylpyridin-2-Carbonsäure
CC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Acetylpyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 137°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 165.1
Reinheit (%) 95%