Learn More
6-Acetylbenzodioxan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Acetylbenzodioxane |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3 |
| Formelmasse | 178.063 |