Learn More
6,8-Dibrom-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-chinazolinon, Mikromol™
Beschreibung
6,8-Dibrom-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-chinazolinon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| CAS | 21237-84-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C14 H16 Br2 N2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H16Br2N2O/c15-10-6-9-8-18(11-4-2-1-3-5-11)14(19)17-13(9)12(16)7-10/h6-7,11H,1-5,8H2,(H,17,19) |
| SMILES | Brc1cc(Br)c2NC(=O)N(Cc2c1)C3CCCCC3 |
| IUPAC-Name | 6,8-Dibrom-3-cyclohexyl-1,4-dihydrochinazolin-2-on |
| Mehr anzeigen |