Learn More
6,7-Dinitro-1,4-dihydrochinoxalin-2,3-dion
Artikelnummer. 15453599
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15453599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60911.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Potenter kompetitiver nicht-NMDA-Glutamatrezeptor-Antagonist
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2379-57-9
Summenformel C8H4N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 252.14
MDL-Nummer MFCD00069257
InChI-Schlüssel RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dnqx, unii-62t278s1mx, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3-dione dnqx, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6,7-dinitro, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3-diol, 6,7-dinitro-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 1ftl, tocris-0189, lopac-d-0540
PubChem CID 3899541
IUPAC-Name 6,7-Dinitro-1,4-Dihydrochinoxalin-2,3-Dion
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(C=C2NC(=O)C(=O)NC2=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dinitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Gelb
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO
Formelmasse 252.14
Physikalische Form Pulver