Learn More
6,7-Dinitro-1,4-dihydrochinoxalin-2,3-dion
Artikelnummer. 15443599
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15443599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60911.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Potenter kompetitiver nicht-NMDA-Glutamatrezeptor-Antagonist
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2379-57-9
Summenformel C8H4N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 252.14
MDL-Nummer MFCD00069257
InChI-Schlüssel RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dnqx, unii-62t278s1mx, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3-dione dnqx, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6,7-dinitro, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3-diol, 6,7-dinitro-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 1ftl, tocris-0189, lopac-d-0540
PubChem CID 3899541
IUPAC-Name 6,7-Dinitro-1,4-Dihydrochinoxalin-2,3-Dion
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(C=C2NC(=O)C(=O)NC2=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Chemischer Name oder Material 6,7-Dinitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Gelb
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO
Formelmasse 252.14
Physikalische Form Pulver
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis