Learn More
6,7-Dimethoxychinazolin-2,4 -Dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378145 50 g 50 Gramm
11368145 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378145 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08411.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28888-44-0 | C10H10N2O4 | 222.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28888-44-0
Summenformel C10H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.20
MDL-Nummer MFCD00023889
InChI-Schlüssel KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione, 6,7-dimethoxy-1h,3h-2,4-quinazolindione, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-2,4-quinazolinedione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxy quinazoline, 6,7-dimethoxy-2,4-dihydroxy quinazoline
PubChem CID 120081
IUPAC-Name 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(=O)NC(=O)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
Schmelzpunkt >300°C
Menge 50 g
Beilstein 204597
Formelmasse 222.2
Reinheit (%) 98%