Learn More
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolinhydrochlorid-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30374067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374067 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374067 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47063010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline Hydrochloride Hydrate
CAS 20232-39-7
Summenformel C11H14ClNO2 .xH2O
Menge 10 g
Synonym 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1cc2CCN=Cc2cc1OC
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxy-3,4-Dihydroisochinolin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 227.69
Formelmasse 227.0713