Learn More
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400647
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11400647 100 g 100 Gramm
11480637 5 g 5 Gramm
11490637 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11400647 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22469.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2328-12-3 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2328-12-3
Summenformel C11H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.70
MDL-Nummer MFCD00012744
InChI-Schlüssel SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Specifications
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Schmelzpunkt 256°C to 260°C
Menge 100 g
Beilstein 3634126
Synonym citrate iron, fe citrate
SMILES [Cl-].COC1=CC2=C(C[NH2+]CC2)C=C1OC
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;eisen(3+);hydrat
PubChem CID 22178220
Formelmasse 229.71
Reinheit (%) 97%