Learn More
6,7-Dihydroxycumarin (Esculetin), TRC
Artikelnummer. 30373875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373875 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373875 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4469405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Esculetin
CAS 305-01-1
Summenformel C9 H6 O4
Menge 5 g
Synonym 6,7-Dihydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Esculetin, 6,7-Dihydroxy-2-benzopyrone, 6,7-Dihydroxycoumarin, Aesculetin, Asculetine, Cichorigenin, Cichoriin aglycon, Esculetol, Esculin aglycon, NSC 26428
InChI-Formel InChI=1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
SMILES Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
IUPAC-Name 6,7-DiHydroxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Formelmasse 178.0266