Learn More
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe und wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe und wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one |
Schmelzpunkt | 38°C to 40°C |
Siedepunkt | 120°C |
Flammpunkt | 110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.5895 |
Menge | 2 g |
Beilstein | 112276 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. |
Formelmasse | 152.21 |
Reinheit (%) | 98% |