Learn More
6,7-Dihydro-5-H-Cyclopenta-4,5-Thieno[2,3-d]Pyrimidin-4-Thiol, 96 %, Alfa Aesar™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta-4,5-thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol |
| Schmelzpunkt | 251°C to 254°C |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 2,6,7,8-Tetrahydrocyclopenta[2,3]Thieno[2,4-d]Pyrimidin-1-Thion |
| Formelmasse | 208.31 |
| Reinheit (%) | 96% |