Learn More
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10738041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10738041 25 g Glasflasche 25 Gramm
10365271 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10738041 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 330080250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16806-93-2 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16806-93-2
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00215511
InChI-Schlüssel DXWQOYPYNPSVRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydrobenzofuran-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-one, 6,7-dihydro-1-benzofuran-4 5h-one, 4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro, pubchem14044, 6,7-dihydro-4 5h benzo-furanone, 6,7-dihydro-5h-benzofuran-4-one, 6?7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro-4-5h-benzofuranone
PubChem CID 2733541
IUPAC-Name 6,7-Dihydro-5H-1-Benzofuran-4-on
SMILES C1CC2=C(C=CO2)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6, 7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 30.0°C to 34.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 115.0°C to 118.0°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5300 to 1.5320
Menge 25 g
Beilstein 17, V,9, 585
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methylene chloride,ether
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit