Learn More
6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo-[3.1.0]-hexan-2,4-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460107
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460107 25 g 25 Gramm
15470107 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66892.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 67911-21-1 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67911-21-1
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
MDL-Nummer MFCD09751198
InChI-Schlüssel QKAHKEDLPBJLFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10374536
IUPAC-Name 6,6-Dimethyl-3-Oxabicyclo[3.1.0]Hexan-2,4-Dion
SMILES CC1(C2C1C(=O)OC2=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 137°C (14 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 117391
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 6,6-dimethyl-3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, caronic anhydride, 3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 6,6-dimethyl, 3,3-dimethyl-1,2-cyclopropanedicarboxylic anhydride, ksc626s3r, 6,6-dimethyl-3-oxabicyclo 3.1.0 hex-2,4-dione, 3,3-dimethyl-1,2-cyclopropane dicarboxylic anhydride, 3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione,6,6-dimethyl, 3,3-dimethyl-1,2-cyclopropanedicarboxylic acid anhydride, 2r,4r-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride form
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest