Learn More
Globe Scientific 6.5 oz Collection Cup with Pour Spout
Artikelnummer. 31922280
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
192 mL
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31922280 192 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31922280 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 5920
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Globe Scientific Inc. 6.5 oz. Collection Cup with Pour Spout allows liquids to be transferred without spilling
  • Cups have clear graduation marks that provide measurements in both millimeters (mL), and ounces (oz.)
  • Polypropylene cup is resistant to breakage
  • Cups are packaged 25 per sleeve, with 20 sleeves per case
Spezifikation
Produkttyp Urine Collection Cup
Einwegprodukt Single-use
Graduated Yes
Material Polypropylene
Sterilität Non-sterile
Farbe Clear
Beschreibung For Use Between 0°C and 135°C
Graduierungen 20 to 180 mL
Latexfrei Yes
Anzahl pro Karton 500/Cs.
Lagerungsbedingungen Ambient
Volumen (angloamerikanisch) 6.5 oz.
Volumen (metrisch) 192 mL