Learn More
6-(4-Morpholinyl)pyridin-3-Boronsäure Pinacolester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424620 1 g 1 Gramm
11414620 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424620 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50143.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 485799-04-0
Summenformel C15H23BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.17
MDL-Nummer MFCD04039874
InChI-Schlüssel ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 2795363
IUPAC-Name 4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(4-Morpholinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 290.17