Learn More
6-(4-Ethoxycarbonyl-1-piperazinyl)-pyridin-3-boronsäurepinakolester, 95 %
Artikelnummer. p-7029635
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15405125
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27122.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-(4-Ethoxycarbonyl-1-piperazinyl)pyridin-3-boronsäurepinacolester wird als hauptsächlich für die Verwendung von Boroniestern in Suzuki-Miyaura-Kreuzverlinkungen verwendet - Ermöglicht die Verlinkung von organoboronischen Säuren, die empfindlich auf hydrolytische Deboronation reagieren. Es beinhaltet weitere zusätzliche Anwendungen, wie z. B. eine Reihe von chiralen Borestern, wie die nachfolgend dargestellten, wurden als Induktoren in stereoselektiven Reaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073354-26-3
Summenformel C18H28BN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 361.249
MDL-Nummer MFCD06798269
InChI-Schlüssel XKCNZNSTOYPVDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 6-4-ethoxycarbonyl-1-piperazinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-4-ethoxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonylpiperazine pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonylpiperazino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-4-ethoxycarbonyl-1-piperazino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-, ethyl ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylate
PubChem CID 44755163
IUPAC-Name Ethyl 4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-yl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(4-Ethoxycarbonyl-1-piperazinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 361.25
Reinheit (%) 95%