Learn More
6-(4-Bromphenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11440070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440070 5 g 5 Gramm
11430070 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440070 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50588.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36725-37-8
Summenformel C10H9BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 253.099
MDL-Nummer MFCD00203490
InChI-Schlüssel CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4-bromophenyl-4,5-dihydropyridazin-3 2h-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 6-4-bromophenyl-2,4,5-trihydropyridazin-3-one, 3-4-bromophenyl-4,5-dihydro-1h-pyridazin-6-one, 6-4-bromophenyl-4 5-dihydro-2h-pyrida, 6-p-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,6-4-bromophenyl-4,5-dihydro, 6-4-bromo-phenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one
PubChem CID 689108
IUPAC-Name 3-(4-Bromphenyl)-4,5-Dihydro-1H-Pyridazin-6-on
SMILES C1CC(=O)NN=C1C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone
Schmelzpunkt 167°C to 171°C
Menge 5 g
Formelmasse 253.1
Reinheit (%) 98%