Learn More
6-[3-(Dimethylamino)propoxy]pyridin-3-Boronsäurepinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996091 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11996091 5 g 5 Gramm
11986091 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996091 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444970050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 918643-56-8
Summenformel C16H27BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 306.21
MDL-Nummer MFCD06797989
InChI-Schlüssel QWJUJXPYTLOKRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl oxy propan-1-amine, 2-3-n,n-dimethylamino-propoxy pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yloxy propan-1-amine, dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yloxy-propyl-amine, dimethy 3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-22-yloxy propyl amine, dimethyl 3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl oxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl oxy-1-propanamine
PubChem CID 17998906
IUPAC-Name dimethyl(3-{[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]oxy}propyl)amine
SMILES CN(C)CCCOC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-[3-(Dimethylamino)propoxy]pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 306.21
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-¢3-(Dimethylamino)propoxy!pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.