Learn More
Alfa Aesar™ 6-(1-Pyrrolidinyl)pyridin-3-Boronsäurepinacolester, 95 %
Artikelnummer. 11392439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392439 1 g -
15417685 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392439 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H27341.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 933986-97-1
Summenformel C15H23BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 274.171
MDL-Nummer MFCD06798273
InChI-Schlüssel HGBBKKWVSQBIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-1-pyrrolidinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-pyrrolidinyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-pyrrolidin-1-yl-pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-1-pyrrolidinyl-3-pyridine boronic acid pinacol ester, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 43811062
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-yl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 1 g
Formelmasse 274.17
Reinheit (%) 95%