Learn More
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10360643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10360643 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10299392 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10316804 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10360643 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07079DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 261715-39-3
Summenformel C10H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.219
InChI-Schlüssel FFFAXGTZBUMKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-1-pyrrolidinyl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-3-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidino pyridine-3-carboxaldehyde, acmc-1cg5q, 6-1-pyrrolidino nicotinaldehyde
PubChem CID 2794775
IUPAC-Name 6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 97%