Learn More
Alfa Aesar™ (5S,6R)-(+)-4-benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinon, , 99 %, ee 98 %
Artikelnummer. 15415806
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415806 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15415806 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H60498.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5S,6R)-(+)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone
CAS 105228-46-4
Schmelzpunkt 204°C to 207°C
Farbe Weiß
Summenformel C24H21NO4
MDL-Nummer MFCD00074956
Menge 1 g
Synonym 2s,3r-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2s,3r-+-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2s,3r-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2s,3r-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, pubchem18127, 2s,3r-+-n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2s,3r-benzyl-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
InChI-Schlüssel HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Benzyl-6-oxo-2,3-diphenylmorpholin-4-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 387.44
PubChem CID 981233
Formelmasse 387.43
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest