Learn More
Biochrom Zubehör für GeneQuant™ 100 und 1300 Spektralphotometer
Artikelnummer. 10545395
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 bis 7 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10545395
Marke: Biochrom 80210368
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ultra-Mikroküvette mit 5 bis 7 μl Arbeitsvolumen. Zur Verwendung mit Ultrospec2100 pro und GeneQuant1300/100.
  • 5 mm-Ultra-Mikro-Küvette
  • 5 bis 7 μl-Arbeitsvolumen
  • Für die Verwendung mit Ultrospec 2100 pro (erfordert 80-2106-06-Ultra-Mikro-Küvettenhalter) und GeneQuant 1300/100
Spezifikation
Typ Ultra-Mikrozelle
Kapazität (metrisch) 5 bis 7 μl
Material UV-Gütegrad Silika
Innenbreite (metrisch) 10 mm
Schichtdicke 5 mm
Wavelength Range 190 bis 1.100 nm
Höhe (metrisch) 48 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spectrophotometer, Photometer
Breite (metrisch) 12,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spectrophotometric Measurements
Form Rechteck
Durchmesser (metrisch) 12 mm