Learn More
Greiner Bio-One 5 ml-Immunologieröhrchen aus Polystyrol
Artikelnummer. 13067573
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberfläche:
Hohe Bindungskapazität
Mittlere Bindung
Enthält:
Star unten
Without Star Bottom
Packungsgröße:
2000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberfläche Enthält unitSize
13067573 Mittlere Bindung Without Star Bottom 2000 Stück
13077573 Hohe Bindungskapazität Without Star Bottom 2000 Stück
13087573 Mittlere Bindung Star unten 2000 Stück
13097573 Hohe Bindungskapazität Star unten 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13067573 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 115001
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet zum Bestimmen von Hormonspiegeln.
  • Rundboden
  • Durchm. x Höhe: 12 x 75 mm
  • Erhältlich mit mittlerem oder hohem Bindungsvermögen
  • Mit oder ohne Stern am Boden
  • Der Stern am Boden des Röhrchens dient zur Erhöhung der Oberfläche und ermöglicht somit die Bindung von Mengen an Antigenen und Antikörpern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Hormonspiegel
Material Polystyrol
Produkttyp Immuno Röhrchen
Oberfläche Mittlere Bindung
Länge (metrisch) 75 mm
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Volumen (metrisch) 5 mL
Enthält Without Star Bottom