missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 5me-dC Phosphoramidite, standard grade, serum vial bottle

Artikelnummer. p-7180982 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18054090

Marke: Thermo Scientific™ 27174804

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

5me-dC CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxycytidine (dC) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.

5me-dC CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxycytidine (dC) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. The 5-me-dC Phosphoramidite elicits enhanced binding and increased duplex stabilization (to dG) compared to unmethylated dC. This can be attributed to the hydrophobic nature of the methyl groups that help eliminate water molecules from the duplex. Thus, it can be utilized to improve the ability of an oligo to hybridize to its target. It has proven especially useful in oligo applications such as strong-binding PCR primers, immune stimulation (via antisense), and in methylation studies. This product is supplied in a 20 mL Amber bottle with a Serum Vial neck style, which is compatible with most ABI Systems|AKTA Systems of oligonucleotide synthesizers.

Features:
Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N4-Benzoyl-5-Methyl-2'-deoxycytidine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Molecular formula: C47H54N5O8P
Base: 5me-dC
Base Protection: Bz
Formula weight: 847.95 g/mol
CAS number: 105931-57-5
HPLC Purity: >98%; M-11 Impurity ≤0.01%
31P NMR Purity: ≥98%; HMT impurity (∼146ppm): ≤0.10%

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) AKTA Synthesegeräte, Applied Biosystems Synthesegeräte
Produkttyp 5me-dC CEP
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
Nukleosidtyp Deoxycytidin (dC)
Versandbedingung Raumtemperatur
Reinheit 98%
Menge 1 g
Reagenztyp Phosphoramidit
Güte Standard
Nukleinsäuretyp DNA
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.