Learn More
HUBER 5 l Thermofluid
Empfohlen für zahlreiche Anwendungen in der Temperaturregelung. Huber Kältemaschinenbau™ 5 l Thermofluid-Öle ermöglichen eine optimale Wärmeübertragung. Temperaturbereiche von -90 bis 275 °C, mit einer Viskosität von 25 ° bei 3 bis 50 mm2/Sekunde.
534.24 CHF - 1643.00 CHF
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Maximale Temperatur (metrisch) | Viskosität | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Maximale Temperatur (metrisch) | Viskosität | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10775016
|
HUBER
9684 |
-10 °C° bis +120 °C° | 120 °C | 8 mm2/s. | Synthetiköl |
534.24 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11517364
|
HUBER
6161 |
-20 °C bis 195 °C bis 235 °C | 195 °C offenes Bad, 235 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™) | 20 mm2/s. | Silikonöl |
766.38 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11527424
|
HUBER
6163 |
-40 °C bis +165 °C bis 220 °C | 165 °C offenes Bad, 220 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™) | 10 mm2/s. | Silikonöl |
766.38 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11587364
|
HUBER
6275 |
-80 °C bis +100 °C bis 250 °C | 100 °C offenes Bad, 250 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™) | 3 mm2/s. | Silikonöl |
1643.00 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11547364
|
HUBER
6165 |
-60 °C bis 115 °C bis 200 °C | 115 °C offenes Bad, 200 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™) | 5 mm2/s. | Silikonöl |
766.38 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11567364
|
HUBER
6167 |
-80°bis +55 °C | 55 °C | 3 mm2/s. | Silikonöl |
829.98 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11517374
|
HUBER
6258 |
-90 °C bis +55 °C bis 170 °C | 55 °C offenes Bad, 170 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™) | 3 mm2/s. | Silikonöl |
1584.70 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11547424
|
HUBER
6157 |
20°bis 275 °C | 275 °C | 50 mm2/s. | Silikonöl |
766.38 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Thermofluide für viele Temperieraufgaben
- Anzeige der bestmöglichen thermodynamischen und umwelttechnischen Eigenschaften
- Ein sicherer und zuverlässiger Betrieb setzt die Einhaltung von Sicherheitsstandards voraus, um optimale Ergebnisse zu erzielen
- Viele Ausführungen haben eine höhere Maximaltemperatur, wenn sie in einer geschlossenen Unistat™ Anwendung eingesetzt werden
- Praktische 5 l-Dosen mit Silikon oder Synthetiköl für kleine Lager- oder Arbeitsräume
Spezifikation
5 l |