Learn More
Tocris Bioscience™ 5J 4
CRAC channel blocker; anti-inflammatory
Marke: Tocris Bioscience™ 5490/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
5J 4 is a calcium release-activated calcium (CRAC) channel blocker. Blocks store-operated calcium entry (SOCE) in HeLa-O+S cells and Th17 cells in vitro. Ameliorates symptoms and reduces CNS infiltration by mononuclear cells in a mouse model of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) in vivo.Spezifikation
| N-[[(6-Hydroxy-1-naphthalenyl)amino]thioxomethyl]-2-furancarboxamide | |
| 827001-82-1 | |
| 10 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.