Learn More
5alpha-Hydroxytriptolid, TRC
Artikelnummer. 30006441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006441 5 mg 5 Milligramm
30006230 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9600005MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583028-68-6
Summenformel C20 H24 O7
Molekulargewicht (g/mol) 376.4
Synonym (3bR,4aS,5aS,6R,6aR,7aS,7bS,8aS,8bS)-3b,4,4a,6,6a,7a,7b,8b,9,10-Decahydro-3b,6-dihydroxy-8b-methyl-6a-(1-methylethyl)trisoxireno[4b,5:6,7:8a,9]phenanthro[1,2-c]furan-1(3H)-one, (-)-5α-Hydroxytryptolide, (5R)-5-Hydroxytriptolide, LLDT 8, PG 701;
SMILES CC(C)[C@]12O[C@H]1[C@@H]3O[C@@]34[C@@]5(C)CCC6=C(COC6=O)[C@]5(O)C[C@@H]7O[C@]47[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5alpha-Hydroxytriptolide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H24O7/c1-8(2)18-12(26-18)13-20(27-13)16(3)5-4-9-10(7-24-14(9)21)17(16,23)6-11-19(20,25-11)15(18)22/h8,11-13,15,22-23H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,15+,16-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
Formelmasse 376.1522