Learn More
5Alpha-Cholesteran-3-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372676 5 g 5 Gramm
11362676 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08726.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 566-88-1 | C27H46O | 386.664 g/mol
It is employed as a intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für die organische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 566-88-1
Summenformel C27H46O
Molekulargewicht (g/mol) 386.664
MDL-Nummer MFCD00065901
InChI-Schlüssel PESKGJQREUXSRR-UXIWKSIVSA-N
Synonym 5alpha-cholestan-3-one, 5a-cholestan-3-one, 5alpha-cholestanone, coprostanone, 5alpha-cholestane-3-one, cholestan-3-one, 5a, 3-keto-5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestan-3-one, cholestan-3-one
PubChem CID 92128
ChEBI CHEBI:17762
IUPAC-Name (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(=O)C4)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5alpha-Cholestan-3-one
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Menge 5 g
Beilstein 2625580
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung +43° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 386.66
Reinheit (%) 97%