Learn More
Δ5α-11-Hydroxy-12-oxo-Minocyclin-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30396731
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396731 5 mg 5 Milligramm
30406619 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30396731 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9489255MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Delta5a-11-Hydroxy-12-oxo Minocycline Disodium Salt
Summenformel C23 H23 N3 O7 . 2Na
Menge 5 mg
Synonym Δ5a-11-Hydroxy-12-oxo Minocycline Disodium Salt, 4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Disodium Salt, 5a,6-Anhydro Minocycline Disodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C23H25N3O7.2Na/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;;/h5-7,11,17,27-29,33H,8H2,1-4H3,(H2,24,32);;/q;2*+1/p-2/t11-,17-,23-;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].CN(C)[C@H]1[C@@H]2Cc3cc4c(ccc([O-])c4c(O)c3C(=O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1[O-])C(=O)N)N(C)C
IUPAC-Name Dinatrium;(6aS,7S,10aS)-9-Carbamoyl-4,7-bis(dimethylamino)-10a,12-dihydroxy-10,11-dioxo-6a,7-dihydro-6H-tetracen-1,8-diolat
Molekulargewicht (g/mol) 499.42
Formelmasse 499.1331