Learn More
SHOWA™ Duracoil 546 Schnittfeste Handschuhe, Polyurethanbeschichtung
Artikelnummer. 17777617
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17777617 Extragroß 10 Paare
17767617 Klein 10 Paare
17757617 Mittel 10 Paare
17747617 Groß 10 Paare
17787617 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17777617 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. Duracoil 54609XL
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Extrem bequemer Mehrzweckhandschuh mit langlebigen, schnittfesten Eigenschaften für präzises Arbeiten.
  • Nahtloses 13-Gauge-Strickfutter mit HPPE
  • Handflächenbeschichtung aus geschäumtem Polyurethan für sicheren Halt
  • Leichtes, flexibles Futter mit elastischem Strickbündchen
  • Atmungsaktives Design mit offenem Rücken
  • Erhöhte Schnittfestigkeit dank speziell entwickelter Faserummantelungstechnologie
  • Die PU-Schaumbeschichtung schützt die Hand vor Ölen und Abrieb.
  • Maximaler Komfort bei der Ausführung filigraner Arbeiten dank weicher und flexibler HPPE-Eigenschaften in Kombination mit einer hochwertigen Multifilament-Wickeltechnik
  • Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schweißbildung und hält die Hände trocken
  • Ergonomisch gestaltet, um die natürlichen Kurven nachzubilden und so die Beweglichkeit und längere Nutzungsdauer zu verbessern.
  • Nahtloses Strickgewebe zur Vermeidung von Hautirritationen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI/ISEA 105-16: A3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016: Schnittschutzklasse C
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A3
Material HPPE, Polyester
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe Extragroß
Norm EN 388 EN 388:4X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Teilen, leichte Montage, Maschinenbau, Automobilbau, Flaschenabfüllung, Glas und Fenster
Modell 546XL
Serie Serie 546
Yarn Gauge 13