Learn More
SHOWA™ Duracoil 546 Schnittfeste Handschuhe, Polyurethanbeschichtung
Beschreibung
- Nahtloses 13-Gauge-Strickfutter mit HPPE
- Handflächenbeschichtung aus geschäumtem Polyurethan für sicheren Halt
- Leichtes, flexibles Futter mit elastischem Strickbündchen
- Atmungsaktives Design mit offenem Rücken
- Erhöhte Schnittfestigkeit dank speziell entwickelter Faserummantelungstechnologie
- Die PU-Schaumbeschichtung schützt die Hand vor Ölen und Abrieb.
- Maximaler Komfort bei der Ausführung filigraner Arbeiten dank weicher und flexibler HPPE-Eigenschaften in Kombination mit einer hochwertigen Multifilament-Wickeltechnik
- Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schweißbildung und hält die Hände trocken
- Ergonomisch gestaltet, um die natürlichen Kurven nachzubilden und so die Beweglichkeit und längere Nutzungsdauer zu verbessern.
- Nahtloses Strickgewebe zur Vermeidung von Hautirritationen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI/ISEA 105-16: A3 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 388:2016: Schnittschutzklasse C |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Material | HPPE, Polyester |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | Mittel |
| Norm EN 388 | EN 388:4X42C |
| Mehr anzeigen |