Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Deep Slimline Sicherheitsschrank für die Aufbewahrung brennbarer Stoffe, 54 Gallonen, mit manuell zu schließenden Türen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7070924
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11985356
Marke: Justrite™ 8954001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erhöhen Sie die Sicherheit und verbessern Sie die Sauberkeit am Arbeitsplatz mit den entsprechenden Sicherheits- und Aufbewahrungsgeräten. Justrite™ Sure-Grip™ EX tiefe Slimline Sicherheitsschrank für 54 Gallonen entflammbare Substanzen mit manuellen schließenden Türen ist speziell für die sichere Lagerung von Säuren und korrosiven Stoffen in Labors konzipiert.
  • Die Lagerung von entflammbaren Brennstoffen und Chemikalien in normgerechten Sicherheitsschränken schützt die Mitarbeiter, verringert die Brandgefahr und erhöht die Produktivität.
  • Die Sure-Grip EX Schränke aus stabilem, doppelwandig geschweißtem 18-Gauge-Stahl und 1-1/2 Zoll isolierendem Luftraum für Feuerbeständigkeit erfüllen die OSHA- und NFPA-Normen.
  • Leistungsstarke, selbstverriegelnde Türen schließen leicht und sicher und bieten so maximalen Schutz im Brandfall.
  • Der ausfallsichere Schließmechanismus sorgt dafür, dass das Drei-Punkt-Kugelverriegelungssystem aus rostfreiem Stahl immer funktioniert.
  • Zusätzliche Sicherheit bietet der U-Loc Griff, der mit einem Zylinderschloss und einem Schlüsselsatz geliefert wird oder mit einem optionalen Vorhängeschloss verwendet werden kann.
  • Die Haz-Alert reflektiven Warnetiketten sind im Brandfall oder bei Stromausfall im Licht einer Taschenlampe gut sichtbar.
  • Patentierte SpillSlope Einlegeböden aus verzinktem Stahl leiten verschüttete Flüssigkeiten nach hinten und unten in den auslaufsicheren Sammelbehälter.
  • Sie lassen sich auf 3 Zoll Zentren anpassen und ermöglichen so eine vielseitige Lagerung.
  • Die Schränke verfügen außerdem über zwei Abzugsöffnungen mit Flammensperren, vier einstellbare Nivellierfüße, Erdungsanschluss und dreisprachiges Warnetikett.
  • Die strapazierfähige Beschichtung aus bleifreiem Epoxid-Polyester-Pulver bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Unter-Abzugshaubenschränke sind vollständig konform und für die sichere Lagerung und Entlüftung von Lösungsmitteln und brennbaren Flüssigkeiten ausgelegt
  • Diese Schränke sind ideal für Labore unter Abzugshauben, Werkbänken oder Zählern und in vier Breiten von 24 Zoll
  • (610 mm) 48 Zoll
  • (1219 mm) erhätllich
  • Eintürige Schränke sind wahlweise in Links- oder Rechtsanschlag erhältlich und ermöglichen eine einfache Bedienung bei beengten Platzverhältnissen
  • Die rückwärtigen Lüftungsschlitze mit integrierten Flammensperren befinden sich links unten und rechts oben für Rechtsordnungen, die eine Entlüftung von Dämpfen vorschreiben
  • Darüber hinaus verfügen alle über die großartigen Funktionen und Vorteile unserer klassischen Schränke, wie oben beschrieben
Spezifikation
Beschreibung Kaltgewalzter Stahl (18 ga)
Abmessungen (T x B x H) 34 x 23,25 x 65 in.
Tragkraft 54 gal.
Farbe Gelb
Außentiefe (angloamerikanisch) 34 Zoll
Außenhöhe (angloamerikanisch) 65 Zoll
Material Stahl (CR)
Außenbreite (angloamerikanisch) 23.25 Zoll